1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl acrylate ≥98% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1,1,1,3,3,3-Hexafluoropropan-2-yl acrylate
Estabilización: estabilizado con mequinol
L12128.06 L12128.14
L12128.06EA 58.6 EUR
L12128.06 L12128.14
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl acrylate ≥98% estabilizado
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl acrylate
Stabilized with 50 ppm 4-methoxyphenol
Purity: 98+% CAS No.: 2160-89-6 Molecular Formula: C6H4F6O2 Formula Weight: 222.09 Flash Point: 17°(62°F) Refractive Index: 1.3190 Odour: Recognizable Boiling Point: 81-82° Beilstein Reference: 2094742 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00040104
Formula: C₆H₄F₆O₂
MW: 222,09 g/mol
Pto. Ebullición: 81…82 °C
Densidad: 1,370
Pto. de inflamación: 17 °C (62 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040104
Núm. CAS: 2160-89-6
EINECS: 218-479-1
UN: 3272
ADR: 3,II