1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate ≥99% estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
B21447.06
B21447.14
B21447.06EA
58.2
EUR
B21447.06
B21447.14
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate ≥99% estabilizado
1,1,1,3,3,3-Hexafluoroisopropyl methacrylate
Stabilized
Purity: 99%
CAS No.: 3063-94-3
Molecular Formula: CH2=C(CH3)CO2CH(CF3)2
Formula Weight: 236.12
Flash Point: 14°(57°F)
Refractive Index: 1.3310
Boiling Point: 99°
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00040105
Formula:
C₇H₆F₆O₂ Pto. Ebullición: 99 °C Densidad: 1,302 Pto. de inflamación: 14 °C (57 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00040105 Núm. CAS: 3063-94-3 EINECS: 221-309-9 ADR: 3,II |