4-Amino-3-chlorobenzonitrile ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
A1962-25G A1962-5G
TCIAA1962-25GEA 194 EUR
TCIAA1962-25G TCIAA1962-5G
4-Amino-3-chlorobenzonitrile ≥98.0% (por GC)
4-Amino-3-chlorobenzonitrile
Formula: C₇H₅ClN₂
Número MDL: MFCD00052917
Núm. CAS: 21803-75-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f801ef1613a3637bc5fefcdd9f2a036bd04b3af4&vid=f801ef1613a3637bc5fefcdd9f2a036bd04b3af4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 102.0 to 106.0 deg-C