3-Phenoxyphenylboronic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(3-Phenoxyphenyl)boronic acid, 3-Phenoxybenzeneboronic acid
H32879.MD
H32879.03
H32879.MDEA
70
EUR
H32879.MD
H32879.03
3-Phenoxyphenylboronic acid ≥97%
3-Phenoxyphenylboronic acid
Purity: 97+%
CAS No.: 221006-66-2
Molecular Formula: C12H11BO3
Formula Weight: 214.03
Melting Point: 138-143°
MDL No.: MFCD07780272
Formula:
C₁₂H₁₁BO₃ MW: 214,03 g/mol Pto. de fusión: 138…143 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD07780272 Núm. CAS: 221006-66-2 |