4-Phenoxyphenylboronic acid 95+%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
359640010 359640050 359640250
ACRO359640010EA 41.4 EUR
ACRO359640010 ACRO359640050 ACRO359640250
4-Phenoxyphenylboronic acid 95+%
4-Phenoxyphenylboronic acid
Formula: C₁₂H₁₁BO₃
Pto. de fusión: 141…145 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00093312
Núm. CAS: 51067-38-0
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to off-white Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥95.0 %