4-Phenoxyphenylboronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
(4-Phenoxyphenyl)boronic acid, 4-Phenoxybenzeneboronic acid
H52950.03
H52950.06
H52950.03EA
43.7
EUR
H52950.03
H52950.06
4-Phenoxyphenylboronic acid ≥98%
4-Phenoxyphenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 51067-38-0
Molecular Formula: C12H11BO3
Formula Weight: 214.03
Melting Point: 141-145°
MDL No.: MFCD00093312
Formula:
C₁₂H₁₁BO₃ MW: 214,03 g/mol Pto. de fusión: 141…145 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00093312 Núm. CAS: 51067-38-0 |