4-Phenoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (4-Phenoxyphenyl)boronic acid, 4-Phenoxybenzeneboronic acid
P1974-25G P1974-5G
TCIAP1974-25GEA 248 EUR
TCIAP1974-25G TCIAP1974-5G
4-Phenoxyphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Phenoxyphenylboronic acid
Formula: C₁₂H₁₁BO₃
MW: 214,03 g/mol
Pto. de fusión: 115°C
Número MDL: MFCD00093312
Núm. CAS: 51067-38-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43e97b28e7800b18a4ae69ad884782cb3005cd02&vid=43e97b28e7800b18a4ae69ad884782cb3005cd02&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 110.0 %