2',4'-Dichlorovalerophenone ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D3366-25G
D3366-5G
TCIAD3366-25GEA
91
EUR
TCIAD3366-25G
TCIAD3366-5G
2',4'-Dichlorovalerophenone ≥95.0% (por GC)
2',4'-Dichlorovalerophenone
Formula:
C₁₁H₁₂Cl₂O |
Número MDL:
MFCD09028061 Núm. CAS: 61023-66-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Brown clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |