2,4-Dimethoxytoluene, Sigma-Aldrich®
Proveedor: SIGMA ALDRICH MICROSCOPY
Atención
Sinónimos: 2,4-Dimethoxy-1-methylbenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
292559-1G 292559-5G
292559-1GEA 104 EUR
292559-1G 292559-5G
2,4-Dimethoxytoluene, Sigma-Aldrich®
2,4-Dimethoxytoluene
Formula: C₉H₁₂O₂
MW: 152.1904 g/mol
Pto. Ebullición: 110...120 °C/30 mmHg (lit.)
Densidad: 1,036 g/ml (25 °C) (lit.)
Temperatura de almacenaje: Room Temperature
Número MDL: MFCD00010749
Núm. CAS: 38064-90-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d135d6cc0e424d4bc897cb6bd923bd70f2ef06e4&vid=d135d6cc0e424d4bc897cb6bd923bd70f2ef06e4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance (Color) Colorless
Appearance (Form) Liquid
Infrared spectrum Conforms to Structure
Purity (GC) ≥98.5 %