1-Phenyl-1-butanol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
P1682-25G
P1682-5G
TCIAP1682-25GEA
173
EUR
TCIAP1682-25G
TCIAP1682-5G
1-Phenyl-1-butanol ≥98.0% (por GC)
1-Phenyl-1-butanol
Formula:
C₁₀H₁₄O Pto. Ebullición: 170°C Pto. de fusión: 16°C |
Número MDL:
MFCD00066173 Núm. CAS: 614-14-2 EINECS: 210-368-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |