3,3'-Dimethyldiphenylamine 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
Sinónimos: Di-m-tolylamine
B21765.03 B21765.06
B21765.03EA 58.5 EUR
B21765.03 B21765.06
3,3'-Dimethyldiphenylamine 98%
3,3'-Dimethyldiphenylamine
Purity: 98% CAS No.: 626-13-1 Molecular Formula: C14H15N Formula Weight: 197.28 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.6225 Boiling Point: 200°/24mm MDL No.: MFCD00059315
Formula: C₁₄H₁₅N
MW: 197,28 g/mol
Pto. Ebullición: 200 °C (24 mmHg)
Densidad: 1,04
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00059315
Núm. CAS: 626-13-1