3,3'-Dimethyldiphenylamine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Di-m-tolylamine
D1512-25G D1512-5G
TCIAD1512-25GEA 293 EUR
TCIAD1512-25G TCIAD1512-5G
3,3'-Dimethyldiphenylamine ≥98.0% (por GC)
3,3'-Dimethyldiphenylamine
Formula: C₁₄H₁₅N
Pto. Ebullición: 200°C
Pto. de fusión: –12°C
Número MDL: MFCD00059315
Núm. CAS: 626-13-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e6e85f0a40a92e812d4c047bc75b52752be5882e&vid=e6e85f0a40a92e812d4c047bc75b52752be5882e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 98.0 %