2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
2-Amino-3,4-dimethylbenzoic Acid, ['3,4-Dimethylanthranilic acid']
B25313.06
B25313.14
B25313.06EA
94.9
EUR
B25313.06
B25313.14
2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid ≥98%
2-Amino-3,4-dimethylbenzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 50419-58-4
Molecular Formula: C9H11NO2
Formula Weight: 165.19
Melting Point: ca 176° dec.
MDL No.: MFCD00130041
Formula:
C₉H₁₁NO₂ MW: 165,19 g/mol Pto. de fusión: ∼ 176 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00130041 Núm. CAS: 50419-58-4 |