2-tert-Butyltoluene ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
H33036.03
H33036.06
H33036.03EA
237
EUR
H33036.03
H33036.06
2-tert-Butyltoluene ≥99%
2-tert-Butyltoluene
Purity: 99%
CAS No.: 1074-92-6
Molecular Formula: C11H16
Formula Weight: 148.25
Refractive Index: 1.5075
Formula:
C₁₁H₁₆ Densidad: 0,89 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00059209 Núm. CAS: 1074-92-6 UN: 2667 ADR: 6.1,III |