1,3-Di-tert-butyltoluene ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D3414-25G D3414-5G
TCIAD3414-25GEA 67 EUR
TCIAD3414-25G TCIAD3414-5G
1,3-Di-tert-butyltoluene ≥98.0% (por GC)
1,3-Di-tert-butyltoluene
Formula: C₁₅H₂₄
Pto. Ebullición: 244°C
Número MDL: MFCD00026300
Núm. CAS: 15181-11-0
EINECS: 239-230-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=983f5e2127f6f27de4dec1d9fc4779dce0bfb848&vid=983f5e2127f6f27de4dec1d9fc4779dce0bfb848&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency