Aluminium perchlorate nonahydrate, grado reactivo
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
11659.22 11659.36
11659.22EA 59.7 EUR
11659.22 11659.36
Aluminium perchlorate nonahydrate, grado reactivo
Aluminium perchlorate nonahydrate
CAS No.: 81029-06-3 Molecular Formula: Al(ClO4)3.9H2O Formula Weight: 487.46 (325.33anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic Melting Point: 82° UN No.: 1481 MDL No.: MFCD00149130
Formula: AlCl₃O₁₂·9H₂O
Pto. de fusión: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149130
Núm. CAS: 81029-06-3
EINECS: 238-437-6
UN: 1481
ADR: 5.1,II