2-(p-Tolyl)pyridine ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T1228-25G T1228-5G
TCIAT1228-25GEA 110 EUR
TCIAT1228-25G TCIAT1228-5G
2-(p-Tolyl)pyridine ≥97.0% (por GC)
2-(p-Tolyl)pyridine
Formula: C₁₂H₁₁N
Pto. Ebullición: 157°C
Número MDL: MFCD00006281
Núm. CAS: 4467-06-5
EINECS: 224-734-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=be2e01a3957ce90dcef05b5869533baa77d47603&vid=be2e01a3957ce90dcef05b5869533baa77d47603&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Purity (GC) min. 97.0 %