2,6-Bis(p-tolyl)pyridine ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
2,6-Di-p-tolylpyridine
B24894.03
B24894.06
B24894.03EA
33.5
EUR
B24894.03
B24894.06
2,6-Bis(p-tolyl)pyridine ≥97%
2,6-Bis(p-tolyl)pyridine
Purity: 97%
CAS No.: 14435-88-2
Molecular Formula: C19H17N
Formula Weight: 259.35
Melting Point: 164-166°
MDL No.: MFCD00006282
Formula:
C₁₉H₁₇ MW: 259,35 g/mol Pto. de fusión: 164…166 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00006282 Núm. CAS: 14435-88-2 EINECS: 238-409-3 |