N-(4-Methyl-2-pyridyl)thiourea ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-(4-Methylpyridin-2-yl)thiourea
H33648.03
H33648.06
H33648.03EA
64.6
EUR
H33648.03
H33648.06
N-(4-Methyl-2-pyridyl)thiourea ≥97%
N-(4-Methyl-2-pyridyl)thiourea
Purity: 97%
CAS No.: 21242-21-7
Molecular Formula: C7H9N3S
Formula Weight: 167.23
Melting Point: 216-220°
MDL No.: MFCD04117348
Formula:
C₇H₉N₃S MW: 167,23 g/mol Pto. de fusión: 216…220 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04117348 Núm. CAS: 21242-21-7 |