4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Methoxy-2-methylbenzeneboronic acid, (4-Methoxy-2-methylphenyl)boronic acid
M2255-1G M2255-5G
TCIAM2255-1GEA 34 EUR
TCIAM2255-1G TCIAM2255-5G
4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Methoxy-2-methylphenylboronic acid
Formula: C₈H₁₁BO₃
MW: 165,99 g/mol
Pto. de fusión: 191°C
Número MDL: MFCD02684315
Núm. CAS: 208399-66-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7434c2d428e96d578ceb51be8facde4879ea3a9b&vid=7434c2d428e96d578ceb51be8facde4879ea3a9b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 113.0 %