4'-Morpholinoacetophenone 99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: 1-[4-(Morpholin-4-yl)phenyl]ethan-1-one
152900050 152900500
ACRO152900050EA 46.6 EUR
ACRO152900050 ACRO152900500
4'-Morpholinoacetophenone 99%
4'-Morpholinoacetophenone
Formula: C₁₂H₁₅NO₂
Pto. de fusión: 94…98 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006168
Núm. CAS: 39910-98-0
EINECS: 254-698-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 98 °C
GC ≥98.5 %