2,2',4-Trimethoxybenzophenone ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T2028-25G
T2028-5G
TCIAT2028-25GEA
479
EUR
TCIAT2028-25G
TCIAT2028-5G
2,2',4-Trimethoxybenzophenone ≥98.0% (por GC)
2,2',4-Trimethoxybenzophenone
Formula:
C₁₆H₁₆O₄ Pto. Ebullición: 200°C |
Número MDL:
MFCD01098829 Núm. CAS: 33077-87-1 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 54.0 to 58.0 deg-C |
Solubility in Methanol | within almost transparency |