3,4-Bis(benzyloxy)benzaldehyde ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 3,4-Dibenzyloxybenzaldehyde
D4079-5G D4079-25G
TCIAD4079-5GEA 31 EUR
TCIAD4079-5G TCIAD4079-25G
3,4-Bis(benzyloxy)benzaldehyde ≥98.0% (por GC)
3,4-Bis(benzyloxy)benzaldehyde
Formula: C₂₁H₁₈O₃
MW: 318,3658 g/mol
Número MDL: MFCD00004776
Núm. CAS: 5447-02-9
EINECS: 226-662-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9eec54b46240e808dad98563037f5bed5addd97a&vid=9eec54b46240e808dad98563037f5bed5addd97a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C