4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L19553.03
L19553.MD
L19553.03EA
123
EUR
L19553.03
L19553.MD
4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid ≥98%
4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Purity: 98%
CAS No.: 158063-66-2
Molecular Formula: C7H4F3NO2
Formula Weight: 191.11
Melting Point: 147-149°
MDL No.: MFCD00082626
Formula:
C₇H₄F₃NO₂ MW: 191,11 g/mol Pto. de fusión: 147…149 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00082626 Núm. CAS: 158063-66-2 |