6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L20054.03
L20054.MD
L20054.03EA
106
EUR
L20054.03
L20054.MD
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid ≥97%
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Purity: 97%
CAS No.: 231291-22-8
Molecular Formula: C7H4F3NO2
Formula Weight: 191.11
Melting Point: 191-192°
MDL No.: MFCD00792430
Formula:
C₇H₄F₃NO₂ Pto. de fusión: 191…192 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00792430 Núm. CAS: 231291-22-8 |