6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
T2203-1G T2203-5G
TCIAT2203-1GEA 58 EUR
TCIAT2203-1G TCIAT2203-5G
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid ≥98.0% (por GC)
6-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Formula: C₇H₄F₃NO₂
MW: 191,11 g/mol
Número MDL: MFCD00792430
Núm. CAS: 231291-22-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8f78483970f473ce9f654091021d196982e5fcba&vid=8f78483970f473ce9f654091021d196982e5fcba&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 95.0 %
Melting point 194.0 to 199.0 deg-C