(R)-(+)-Pulegone 92% pract.
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: (+)-Pulegone, (R)-2-Isopropylidene-5-methylcyclohexanone, p-Menth-4(8)-en-3-one, (R)-p-Menth-4(8)-en-3-one, (R)-5-Methyl-2-(propan-2-ylidene)cyclohexanone
418501000 418505000
ACRO418501000EA 90 EUR
ACRO418501000 ACRO418505000
(R)-(+)-Pulegone 92% pract.
(R)-(+)-Pulegone
Formula: C₁₀H₁₆O
MW: 152,23 g/mol
Pto. Ebullición: 97 °C (12 mmHg)
Densidad: 0,931 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00063000
Núm. CAS: 89-82-7
EINECS: 201-943-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4880 (20°C, 589 nm)
GC ≥90 %