(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
A16301.14 A16301.22 A16301.36
A16301.14EA 47.6 EUR
A16301.14 A16301.22 A16301.36
(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(Methoxycarbonylmethyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98+% CAS No.: 1779-58-4 Molecular Formula: CH3O2CCH2P(C6H5)3Br Formula Weight: 415.28 Melting Point: ca 163° dec. Beilstein Reference: 3812975
Formula: C₂₁H₂₀BrO₂P
Pto. de fusión: ∼ 163 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011801
Núm. CAS: 1779-58-4
EINECS: 217-222-0