Cobalt(II) isopropoxide
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Ampuled under argon
42810.03 42810.06
42810.03EA 103 EUR
42810.03 42810.06
Cobalt(II) isopropoxide
Cobalt(II) isopropoxide
CAS No.: 60406-95-3 Molecular Formula: Co[OCH(CH3)2]2 Formula Weight: 178.11 Physical Form: Powder, Ampouled under argon Sensitivity: Moisture Sensitive MDL No.: MFCD00799075
Formula: C₆H₁₄CoO₂
MW: 178,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00799075
Núm. CAS: 60406-95-3
UN: 3181
ADR: 4.1,III