(2-Butenyl)triphenylphosphonium chloride ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
L00502.06
L00502.14
L00502.06EA
45.6
EUR
L00502.06
L00502.14
(2-Butenyl)triphenylphosphonium chloride ≥97%
(2-Butenyl)triphenylphosphonium chloride
Purity: 97%
CAS No.: 13138-25-5
Molecular Formula: CH3CH=CHCH2P(C6H5)3Cl
Formula Weight: 352.84
Melting Point: ca 225-230° dec.
Beilstein Reference: 4170527
Formula:
C₂₂H₂₂ClP Pto. de fusión: ∼ 225…230 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00051868 Núm. CAS: 13138-25-5 |