4-(2-Pyridyl)benzaldehyde ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Pyridin-2-yl-benzaldehyde, 4-(Pyridin-2-yl)benzaldehyde
H55498.03
H55498.06
H55498.03EA
50.6
EUR
H55498.03
H55498.06
4-(2-Pyridyl)benzaldehyde ≥98%
4-(2-Pyridyl)benzaldehyde
Purity: 98%
CAS No.: 127406-56-8
Molecular Formula: C12H9NO
Formula Weight: 183.21
Flash Point: 113°(235°F)
Melting Point: 50-52°
MDL No.: MFCD01863537
Formula:
C₁₂H₉NO MW: 183,21 g/mol Pto. de fusión: 50…52 °C Pto. de inflamación: 113 °C (235 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01863537 Núm. CAS: 127406-56-8 |