4-(2-Pyridyl)benzaldehyde ≥95.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Pyridin-2-yl-benzaldehyde, 4-(Pyridin-2-yl)benzaldehyde
P1671-1G
P1671-5G
TCIAP1671-1GEA
18
EUR
TCIAP1671-1G
TCIAP1671-5G
4-(2-Pyridyl)benzaldehyde ≥95.0% (by GC, titration analysis)
4-(2-Pyridyl)benzaldehyde
Formula:
C₁₂H₉NO MW: 183,21 g/mol |
Número MDL:
MFCD01863537 Núm. CAS: 127406-56-8 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 95.0 % |
Melting point | 48.0 to 53.0 deg-C |