4-(4-Pyridyl)benzaldehyde ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
4-(Pyridin-4-yl)benzaldehyde
H55462.03
H55462.06
H55462.03EA
142
EUR
H55462.03
H55462.06
4-(4-Pyridyl)benzaldehyde ≥97%
4-(4-Pyridyl)benzaldehyde
Purity: 97%
CAS No.: 99163-12-9
Molecular Formula: C12H9NO
Formula Weight: 183.21
Melting Point: 85-89°
MDL No.: MFCD02684110
Formula:
C₁₂H₉NO MW: 183,21 g/mol Pto. de fusión: 85…89 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02684110 Núm. CAS: 99163-12-9 |