4-Bromo-N-phenylaniline ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3949-5G B3949-25G
TCIAB3949-5GEA 24 EUR
TCIAB3949-5G TCIAB3949-25G
4-Bromo-N-phenylaniline ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-N-phenylaniline
Formula: C₁₂H₁₀BrN
MW: 248,1200 g/mol
Pto. Ebullición: 318°C
Número MDL: MFCD07779504
Núm. CAS: 54446-36-5
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 85.0 to 89.0 deg-C