2-Bromo-3-metoxipiridina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3861-5G B3861-25G
TCIAB3861-5GEA 71 EUR
TCIAB3861-5G TCIAB3861-25G
2-Bromo-3-metoxipiridina ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-3-metoxipiridina
Formula: C₆H₆BrNO
MW: 188.02 g/mol
Número MDL: MFCD01570896
Núm. CAS: 24100-18-3
EINECS: 246-017-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75c39a7b64d173abc4bab743e8498909cf2ab2e0&vid=75c39a7b64d173abc4bab743e8498909cf2ab2e0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 45.0 to 49.0 deg-C