Amonio cloruro, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Atención
Sinónimos: Ammonium muriate, Salmiac
0038.0500EA 46.24 EUR
0038.0500 0038.1000
Amonio cloruro, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Amonio cloruro
Formula: NH₄Cl
Pto. de fusión: 335 °C
Densidad: 1,5256 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011420
Núm. CAS: 12125-02-9
EINECS: 235-186-4
Índice Merck: 13,00510
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6e45c4909ae60875d5b9dca2f28f54f5c8028e64&vid=389479ce9f26d046837e12f5c47dd4bc7d47ec2b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Specifications. Meets Reagent Specificatons for testing USP/NF monographs.
Assay (argentometric titrn.) min. 99.5 %
Calcium (Ca) max. 0.001 %
Insoluble Matter max. 0.005 %
pH of 5% Solution at 25°C 4.5 - 5.5
Residue after Ignition max. 0.01 %
Sulfate (SO4) max. 0.002 %
Trace Impurities (in ppm)Iron (Fe) max. 2
Trace Impurities (in ppm)Magnesium (Mg) max. 5
Trace Impurities (in ppm)Heavy Metals (as Pb) max. 5
Trace Impurities (in ppm)Phosphate (PO4) max. 2