L(+)-Tartrato de dietilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: (R,R)-(+)-Tartrato de dietilo
T0003-25G T0003-500G T0003-100G
TCIAT0003-25GEA 19 EUR
TCIAT0003-25G TCIAT0003-500G TCIAT0003-100G
L(+)-Tartrato de dietilo ≥98.0% (por GC)
L(+)-Tartrato de dietilo
Formula: C₈H₁₄O₆
MW: 206,2 g/mol
Pto. Ebullición: 162°C
Pto. de fusión: 18,7 °C
Densidad: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 152°C
Número MDL: MFCD00009143
Núm. CAS: 87-91-2
EINECS: 201-783-3
Índice Merck: 14,03855
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11dd299b548c40e754d0af1546add7685576bbbf&vid=11dd299b548c40e754d0af1546add7685576bbbf&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D +7.6 to +7.9 deg (neat)