Ácido indol-3-acético ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
IAA, 1H-Indole-3-acetic acid, Heteroauxin, 3-Indoleacetic acid
I0022-25G
I0022-5G
TCIAI0022-25GEA
43
EUR
TCIAI0022-25G
TCIAI0022-5G
Ácido indol-3-acético ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Ácido indol-3-acético
Formula:
C₁₀H₉NO₂ MW: 175.19 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00005636 Núm. CAS: 87-51-4 EINECS: 201-748-2 Índice Merck: 14,04964 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Yellow to Orange powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Melting point | 166.0 to 170.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...