Ácido L(+)-tartárico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
L-Tartaric Acid, (2R,3R)-(+)-Tartaric acid, Tartaric Acid, (R,R)-(+)-2,3-Dihydroxysuccinic acid, (R,R)-(+)-Tartaric acid, (2R,3R)-2,3-Dihydroxysuccinic acid
T0025-25G
T0025-500G
TCIAT0025-25GEA
16
EUR
TCIAT0025-25G
TCIAT0025-500G
Ácido L(+)-tartárico ≥99.0% (by titrimetric analysis)
Ácido L(+)-tartárico
Formula:
C₄H₆O₆ MW: 150.09 g/mol Pto. Ebullición: 399 Pto. de inflamación: 150 (copa cerrada) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00064207 Núm. CAS: 87-69-4 EINECS: 201-766-0 IR: 01-2119537204-47 Índice Merck: 14,09070 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White or Colorless powder to crystal |
Optical purity (LC) | min. 99.5 ee% |
Purity (Neutralization titration) | min. 99.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +12.0 to +13.0 deg (C=20, H2O) |
Solubility in Water | almost transparency |