Trimetilamina ∼25% (w/w) ∼3.2 mol/L in methanol
Proveedor: TCI
Peligro
T2268-500ML T2268-100ML
TCIAT2268-500MLEA 60 EUR
TCIAT2268-500ML TCIAT2268-100ML
Trimetilamina ∼25% (w/w) ∼3.2 mol/L in methanol
Trimetilamina
Formula: C₃H₉N
MW: 59,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008327
Núm. CAS: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
UN: 2924
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,09710
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab7ef2cc7e2b7c936ce95e216ff7a4425ec52147&vid=88c044e92baed75b10440243f55fdfa15a97e641&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Concentration (Neutralization titration) 25.0 to 27.0 w/w%