Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol) 99.8-100.1% (dry basis), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Atención
X171-09EA 0 EUR
X171-09 X171-03 X171-07 X171-05
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol) 99.8-100.1% (dry basis), BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Tris-(hidroximetil) aminometano (TRIS, Trometamol)
Formula: NH₂C(CH₂OH)₃
Pto. Ebullición: 357 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 169…172 °C
Densidad: 1,328 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004679
Núm. CAS: 77-86-1
EINECS: 201-064-4
Índice Merck: 13,09842
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11a03d1ab6b2c11b9a2c83f0a73fc4264cec0110&vid=5ce890cdf298a59a7900a07fee1c857a5e5e61e0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements 99.8 - 100.1 %
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 99.8 - 100.1 %
Assay (C₄H₁₁NO₃) (dried basis) 99.8 - 100.1 %
Absorbance of a 40% Solution: Passes Test
Water (H₂O)(by Karl Fischer titrn) ≤2 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
pH of 0.1M Solution at 25°C, For Information Only
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs