Calcio nitrato tetrahidrato 99.0-103.0%, en cristales, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Proveedor: Avantor Performance Materials
Peligro
C4236-04EA 0 EUR
C4236-04 4236-20 MACR4236-06 MACR4236-25 4236-04
Calcio nitrato tetrahidrato 99.0-103.0%, en cristales, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Nitrato de calcio tetrahidrato
Formula: Ca(NO₃)₂·4H₂O
MW: 236,15 g/mol
Pto. de fusión: ∼42 °C
Densidad: 2,36 g/cm³
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00149604
Núm. CAS: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
UN: 1454
ADR: 5.1,III
Índice Merck: 13,01687
Order Now
Resultados test especificaciones
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (Ca(NO₃)₂·4H₂O) 99.0 - 103.0 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 5.0 - 7.0
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.005 %
ACS - Nitrite (NO₂) ≤0.001 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.002 %
ACS - Barium (Ba) ≤0.005 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
ACS - Iron (Fe) ≤5 ppm
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.05 %
ACS - Potassium (K) ≤0.005 %
ACS - Sodium (Na) ≤0.01 %
ACS - Strontium (Sr) ≤0.05 %