Timol ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
6-Isopropil-m-cresol
M0410-25G
M0410-500G
TCIAM0410-25GEA
16
EUR
TCIAM0410-25G
TCIAM0410-500G
Timol ≥99.0% (por GC)
Timol
Formula:
2-[(CH₃)₂CH]C₆H₃-5-(CH₃)OH MW: 150.22 g/mol Pto. Ebullición: 232°C Pto. de inflamación: 104 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00002309 Núm. CAS: 89-83-8 EINECS: 201-944-8 UN: 1759 ADR: 8 III Índice Merck: 14,09399 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White powder to lump |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Melting point | 49.0 to 52.0 deg-C |
Solubility in Methanol | almost transparency |