HEPES (Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico)
Proveedor: G Biosciences
RC-061 RC-060
RC-061EA 330 EUR
RC-061 RC-060
HEPES (Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico)
HEPES (Ácido 4-(2-hidroxietil)piperazin-1-iletanosulfónico)
Formula: C₈H₁₈N₂O₄S
Pto. de fusión: 210…215 °C
Densidad: 1,448 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006158
Núm. CAS: 7365-45-9
EINECS: 230-907-9
Índice Merck: 13,04672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cdc09c866676149941b93b2cac8d453175059a2&vid=0b09e5b84ea34a806443c3071fad63e15e4e3433&prid=web&clid=SAPDAM