Cloruro de tolueno-o-sulfonilo ≥75.0% (por GC) (contains ca. 23% isomer)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Cloruro de tolueno-2-sulfonilo
T0284-25G T0284-500G
TCIAT0284-25GEA 16 EUR
TCIAT0284-25G TCIAT0284-500G
Cloruro de tolueno-o-sulfonilo ≥75.0% (por GC) (contains ca. 23% isomer)
Cloruro de tolueno-o-sulfonilo
Formula: C₇H₇ClO₂S
Pto. Ebullición: 272 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: 10,2 °C
Densidad: 1,3383 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00024874
Núm. CAS: 133-59-5
EINECS: 205-113-0
UN: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6942368e5055f1a41c266f5f87200ba5f733005e&vid=6942368e5055f1a41c266f5f87200ba5f733005e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 75.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %