Ácido 2-fluoro-p-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
F0813-5G F0813-1G
TCIAF0813-5GEA 160 EUR
TCIAF0813-5G TCIAF0813-1G
Ácido 2-fluoro-p-toluico ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Ácido 2-fluoro-p-toluico
Formula: C₈H₇FO₂
Número MDL: MFCD03092906
Núm. CAS: 7697-23-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=771973e500ae2d110f14a4d503e3241dfc5e4cba&vid=771973e500ae2d110f14a4d503e3241dfc5e4cba&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 186.0 to 190.0 deg-C