2-Metil-3-butin-2-ol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Metilbut-3-in-2-ol
M0180-25ML M0180-500ML
TCIAM0180-25MLEA 16 EUR
TCIAM0180-25ML TCIAM0180-500ML
2-Metil-3-butin-2-ol ≥98.0% (por GC)
2-Metil-3-butin-2-ol
Formula: C₅H₈O
Pto. Ebullición: 103°C
Pto. de fusión: 3 °C
Densidad: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 19°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004467
Núm. CAS: 115-19-5
EINECS: 204-070-5
UN: 1987
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,06034
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8d50fdfa49d3767e7aea2879d43b458f11a1b9b&vid=a8d50fdfa49d3767e7aea2879d43b458f11a1b9b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %