Potasio y sodio L(+) tartrato tetrahidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
L(+)-Tartrato de potasio y sodio tetrahidrato, (R,R)-(+)-Tartrato de potasio y sodio tetrahidrato, Potasio sodio L(+)-tartrato tetrahidrato
P1798-25G
P1798-500G
P1798-100G
TCIAP1798-25GEA
19
EUR
TCIAP1798-25G
TCIAP1798-500G
TCIAP1798-100G
Potasio y sodio L(+) tartrato tetrahidrato ≥98.0% (by titrimetric analysis)
L(+)-Tartrato de potasio y sodio tetrahidrato
Formula:
KOOC(CHOH)₂COONa·4H₂O Pto. de fusión: 80°C Densidad: ~ 1,767 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00150989 Núm. CAS: 6381-59-5 EINECS: 206-156-8 Índice Merck: 13,07755 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystaline |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % (calcd.on anh.substance) |
Specific rotation [a]20/D | +19.0 to +25.0 deg (C=10, H2O) |
Water | 22.0 to 26.0 % |