D(-)-Tartrato de dietilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T1195-25G
T1195-250G
TCIAT1195-25GEA
28
EUR
TCIAT1195-25G
TCIAT1195-250G
D(-)-Tartrato de dietilo ≥97.0% (por GC)
D(-)-Tartrato de dietilo
Formula:
C₈H₁₄O₆ Pto. Ebullición: 130°C Pto. de fusión: 17 °C Densidad: 1,2 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 93°C |
Número MDL:
MFCD00064451 Núm. CAS: 13811-71-7 EINECS: 237-458-8 Índice Merck: 14,03855 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -7.5 to -8.1 deg (neat) |