2-Bromo-4,5-difluorofenol ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
1-Bromo-3,4-difluoro-6-hydroxybenzene
B3845-5G
B3845-1G
TCIAB3845-5GEA
47
EUR
TCIAB3845-5G
TCIAB3845-1G
2-Bromo-4,5-difluorofenol ≥98.0% (por GC)
2-Bromo-4,5-difluorofenol
Formula:
C₆H₃BrF₂O MW: 208,99 g/mol Pto. de inflamación: 81°C |
Número MDL:
MFCD00070751 Núm. CAS: 166281-37-4 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |